Documentos Principais
C211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
Selecione um tamanho
10 G
R$ 7.145,00
R$ 7.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 7.145,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H60N5O10P
Número CAS:
Peso molecular:
922.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
R$ 7.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)