Documentos Principais
T211800
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
Sinônimo(s):
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H55N4O10P
Número CAS:
Peso molecular:
818.89
Código UNSPSC:
41116105
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
cor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)