Documentos Principais
T211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
Sinônimo(s):
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
Selecione um tamanho
10 G
R$ 7.145,00
R$ 7.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 7.145,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H55N4O10P
Número CAS:
Peso molecular:
818.89
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
R$ 7.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
Nível de qualidade
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)