Merck
Pular para
A702000
DMT-rA(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.519,00
Sobre este item
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
R$ 2.519,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
G702000U701000A211850
DMT-rU-CPG pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Sigma-Aldrich
U701000
DMT-rU-CPG
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
-
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)