Documentos
615544
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1,1,2,2-d4
≥98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HOCD2CD2N(CH3)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
143.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-HGFPCDIYSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimerization of a metal complex through thermally induced single-crystal-to-single-crystal transformation or mechanochemical reaction.
Jie Sun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7061-7064 (2011-06-24)