C1791
Cresyl Violet acetate
Technical grade.
Sinônimo(s):
9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
composição
Dye content, ~70%
pf
140-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3