C174
Corticosterone: HBC complex
≥91.5% (HPLC), free flowing powder, water-soluble stress hormone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Corticosterone: HBC complex, free flowing powder
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥91.5% (HPLC)
Formulário
free flowing powder
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Aplicação
- in the intravenous and intraperitoneal administration of corticosterone to rats to test its effect on glucocorticoid and mineralocorticoid activity[1]
- to induce acute stress in mice[2]
- in Pulsatile treatment in mice to test its effect on clock gene period 1 transcription[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)