C0663
Acetylcholinesterase from human erythrocytes
buffered aqueous solution, ≥500 units/mg protein (BCA)
Sinônimo(s):
AChE, Acetylcholine acetylhydrolase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
AChE is an ectoenzyme, anchored to the erythrocyte membrane via a GPI moiety.
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)