A4638
Azathioprine
≥98%
Sinônimo(s):
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
chave InChI
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPAT(5471)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges