Documentos Principais
BR780546
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
clear
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 620,00
R$ 620,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 620,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 620,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
fabricante/nome comercial
BRAND 780546
cor
clear
Descrição geral
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Características e benefícios
  • Matte label field and division for rough volume reading
  • Disposable microtubes
  • Contains cover lock.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)