Documentos Principais
CLS431417
Corning® cryogenic vial with washer
yellow cap, sterile
Sinônimo(s):
cryovials
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
yellow cap
descrição
internal thread, self-standing
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431417
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro da tampa
0.47 in.
capacidade
2 mL
tubo D.E.
0.50 in.
cor
natural
conector
cap (Internal Thread)
Descrição geral
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
  • Withstand temperatures to -196 °C
  • Silicone washer for a secure seal
  • Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)