Documentos Principais
BCA1
Sigma-Aldrich
Kit de ácido bicinconínico para determinação proteica
for 200-1000 μg/ml protein
Sinônimo(s):
Ensaio proteico com BCA
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
uso
sufficient for ~500 assays
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O kit de ácido bicinconínico foi usado para a estimativa de proteínas em amostras de proteoma salivar,[1] células renais embrionárias humanas 293[2] e células lúteas.[3]
Características e benefícios
  • Ensaio colorimétrico simples e sensível para proteínas
  • Dois reagentes estáveis são usados para a solução de trabalho
  • Mais rápido e mais fácil do que o ensaio proteico de Lowry
  • Compatível com muitos detergentes iônicos e não iônicos
  • Menos variação entre diferentes proteínas que com o ensaio de ligação ao corante de Bradford
  • Adaptável para uso em placas multipoços
Princípio
As proteínas reduzem o Cu(II) alcalino em Cu(I) de maneira dependente da concentração. O ácido bicinconínico é um reagente cromogênico altamente específico para Cu(I), formando um complexo roxo com um máximo de absorbância em 562 nm. A absorbância é diretamente proporcional à concentração de proteína. Esta é uma alternativa ao reagente de Folin-Ciocalteu para determinação de proteínas.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Salivary proteome patterns of individuals exposed to High Altitude
Jain S, et al.
Archives of Oral Biology, 96, 104-112 (2018)
Human OATP1B1 (SLCO1B1) transports sulfated bile acids and bile salts with particular efficiency
Toth B, et al.
Toxicology in vitro, 52, 189-194 (2018)
TGFB1 modulates in vitro secretory activity and viability of equine luteal cells
Galvao A, et al.
Cytokine, 110, 316-327 (2018)
D Jantas et al.
Neurotoxicity research, 25(2), 208-225 (2013-10-10)
Tianeptine (Tian) possesses neuroprotective potential, however, little is known about the effect of this drug in models of neuronal apoptosis. In the present study, we aimed (1) to compare the neuroprotective capacities of some antidepressants (ADs) in the models of
K J Wiechelman et al.
Analytical biochemistry, 175(1), 231-237 (1988-11-15)
The colored complex formed between Cu+ and bicinchoninic acid is the basis of the bicinchoninic acid protein assay (P. K. Smith, R. I. Krohn, G. T. Hermanson, A. K. Mallia, F. H. Gartner, M. D. Provenzano, E. K. Fujimoto, N.
Artigos
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
Conteúdo relacionado
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 answer
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm
      Helpful?
  3. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 answer
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.