Merck
Pular para
B9643
Ácido bicinconínico
Sinônimo(s):
BCA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 L
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.278,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
R$ 2.278,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for determination of protein concentration
General description
A determinação proteica é uma das operações mais comuns realizadas em pesquisa bioquímica. A solução de ácido bicinconínico é usada no ensaio de ácido bicinconínico (BCA), que é equivalente ao procedimento de Lowry. Ambos dependem da formação de um complexo de Cu2+-proteína sob condições alcalinas, seguida da redução do Cu2+ em Cu1+. O nível de redução é proporcional à proteína presente. O ensaio de BCA é mais sensível e aplicável que os procedimentos de biureto ou Lowry.
Application
Este produto é comumente usado para determinação proteica pelo método do ácido bicinconínico (BCA).
A solução de ácido bicinconínico (kit de ensaio de proteínas de ácido bicinconínico) é usada:
  • Para determinação do teor de proteína total no processo de quantificação de bromelaína, extraída dos resíduos de caule de abacaxi usando sistemas de duas fases aquosos micelares compostos de líquidos iônicos como cotensoativos.
  • Para a determinação de albumina sérica bovina (BSA) em revestimento de fosfato de cálcio biomimético coprecipitado em placas de liga de titânio.
Features and Benefits
  • Ele é fácil de usar.
  • O complexo de cor é estável.
  • Há menor suscetibilidade a detergentes.
  • Ele é aplicável em diversas concentrações de proteínas.
Packaging
Também disponível como parte do kit de ácido bicinconínico para determinação de proteínas (BCA-1).
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
71285-MBCA1D8284
Ácido bicinconínico
Supelco
B9643
Ácido bicinconínico
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
suitability
suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)