BAF198410000
Bel-Art® Conical Centrifuge Tubes with Rims
polyethylene, tube capacity × L 15 mL × 11.7 cm, pack of 12 tubes
Sinônimo(s):
round bottom tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
Características
graduated
embalagem
pack of 12 tubes
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19841-0000
D.E.
17 mm
capacidade do tubo × C
15 mL × 11.7 cm
Descrição geral
Graduated, conical polyethylene tubes with rim. Outstanding chemical inertness Heat resistant up to 52ºC (125ºF).
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)