T2318
Greiner centrifuge tubes
centrifuge tube, 50 mL, 30 x 115 mm, conical (V) bottom, w/ graduations, I.D. field
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
Selecione um tamanho
R$ 2.878,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.878,00
Produtos recomendados
Materiais
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
esterilidade
sterile
Características
RCF 3,200 × g
graduations, ID field
embalagem
pack of 25
case of 500
fabricante/nome comercial
Greiner 227261
capacidade
50 mL
diâmetro × C
30 mm × 115 mm
cor
blue cap
colorless tube
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Conteúdo relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.