CLS430304
Corning® 50 mL centrifuge tubes
conical clear PET bottom, sterile, cap (plug seal), self-standing: no (rack packed), case of 500
Sinônimo(s):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
Selecione um tamanho
R$ 1.814,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.814,00
Produtos recomendados
Materiais
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
esterilidade
sterile
sterile
Características
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
embalagem
pack of 25
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430304
Parâmetros
3600 × g max. RCF
D.E. × C
29.1 mm × 114.4 mm
diâmetro da tampa
35.2 mm , approx.
capacidade
50 mL
cor
clear
conector
cap (Plug Seal)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)