Documentos Principais
CLS430055
Tubos de centrífuga Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, PET, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PET
cap (plugseal)
conical bottom tube
esterilidade
sterile
Características
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
embalagem
pack of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430055
Parâmetros
3600 × g max. RCF
D.E. × C
17.5 mm × 118.5 mm
diâmetro da tampa
22.9 mm
22.9 mm , approx.
capacidade
15 mL
cor
clear
natural
conector
cap (Plug Seal)
Descrição geral
Os tubos de centrifugação descartáveis Corning® de 15 ml estão disponíveis como tubos de polietileno tereftalato (PET) transparentes com uma tampa de vedação do tipo “plug seal” tradicional ou tubos de polipropileno (PP) com tampas de vedação do tipo “plug seal” ou com as novas tampas CentriStar.
A tampa CentriStar é fácil de remover e recolocar e oferece ergonomia avançada, com marcas em relevo mais largas e borda tipo “rollover”. Todos os tubos estão disponíveis em diversas opções de embalagem.
  • Estéreis, com certificação de apirogenicidade e livres de DNase/RNase
  • Graduações impressas em preto e um ponto branco de marcação grande
  • A FCR máxima dos tubos de PET é de 3.600 xg
Informações legais
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack