Documentos Principais
B8254
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
380.44
Beilstein:
1917222
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Nome do produto
Boc-Lys(Z)-OH,
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
chave InChI
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing Nepsilon protected lysyl side chains.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)