Documentos Principais
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride
≥97.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.029,00
R$ 1.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.029,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
330.81
Beilstein:
3578476
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
chave InChI
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Descrição geral
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)