359661
H-Lys(Boc)-OH
≥95%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Nε-Boc-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
H-Lys(Boc)-OH, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +18°, c = 1 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
250 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)