B7929
Anti-Bim antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BOD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 23 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human skin cancer cells
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using A549 or K562 whole cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2L11(10018)
mouse ... Bcl2l11(12125)
rat ... Bcl2l11(64547)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade