Documentos Principais
B-112
Supelco
Baclofen solution
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
chave InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GABAB receptor agonist; skeletal muscle relaxant; antispastic agent.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)