B7559
BW A4C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(E)-3-(3-Phenoxyphenyl)prop-2-enyl]acetohydroxamic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
pf
79.3-80.1 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N(O)C\C=C\c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-14(19)18(20)12-6-8-15-7-5-11-17(13-15)21-16-9-3-2-4-10-16/h2-11,13,20H,12H2,1H3/b8-6+
chave InChI
CEUDWZXMLMKPNN-SOFGYWHQSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240)
rat ... Alox5(25290)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3