S3065
SC 19220
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-Acetylhydrazide 10(11H)-carboxylic acid, 8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
pf
190-191 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NNC(=O)N1Cc2ccccc2Oc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C16H14ClN3O3/c1-10(21)18-19-16(22)20-9-11-4-2-3-5-14(11)23-15-7-6-12(17)8-13(15)20/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
chave InChI
KNURFLJTOUGOOQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)