B5920
6-Benzylaminopurine hydrochloride
suitable for plant cell culture, ≥98%
Sinônimo(s):
BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11;/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17);1H
chave InChI
VQVCNMLGIVVDOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)