B4388
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
≥99%
Sinônimo(s):
Halothane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4.5 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
contém
0.01% thymol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
p.e.
50.2 °C (lit.)
densidade
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
chave InChI
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ATP5D(513) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , GRIA1(2890) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305) , KCNN4(3783)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?