Documentos Principais
B4311
Sigma-Aldrich
BF-170 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-(4-aminophenyl)quinoline hydrochloride, NSC 168387 hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 941,00
25 MG
R$ 3.581,00
R$ 941,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 941,00
25 MG
R$ 3.581,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
256.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 941,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
under inert gas
cor
orange
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H12N2.ClH/c16-13-8-5-12(6-9-13)15-10-7-11-3-1-2-4-14(11)17-15;/h1-10H,16H2;1H
chave InChI
UYYPMQOFLJHJAW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils) with greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils.
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils). It exhibits greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils, EC50 = 221 nM vs. EC50 = 786 nM (Ki for Aβ > 5,000 nM). BF-170 demonstrates fast clearance from the brain; clearly visualizes neurofibrillary tangles, neuropil threads, and paired helical filament-type neuritis. BF-70 may become one of the candidate compounds for in vivo imaging of tau pathology associated with Alzheimer′s disease and is a useful tool in distinguishing among tau and Aβ fibrils specifically in AD.
Atenção
Product is air sensitive, store under inert gas.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)