C4049
Chlorocholine chloride
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Cycocel, (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, Chlormequat chloride, Choline dichloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves