Documentos Principais
B3533
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2002
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 705,00
R$ 705,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 705,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 705,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Materiais
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
Junta
Joints threaded neck (28)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2002-0016
capacidade
500 mL
Descrição geral
Boston-style (round) narrow-mouth bottles.
Características e benefícios
  • Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
  • Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
  • Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
  • Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
  • Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)