B7532
Nalgene® bottles, style 2002
capacity 60 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Selecione um tamanho
R$ 272,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 272,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
Junta
Joints threaded neck (20)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2002-0002
capacidade
60 mL
diâmetro do fechamento
12 mm
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
- Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
- Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
- Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
- Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)