Documentos Principais
Z130311
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 500 mL, clear Bottle
Sinônimo(s):
fep bottles, nalgene bottles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.822,00
R$ 2.822,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.822,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 2.822,00
Check Cart for Availability
Materiais
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (28)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1600-0016
diâmetro do frasco × A
73 mm × 166 mm
capacidade
500 mL
cor
clear Bottle
white Screw closure
Descrição geral
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)