Documentos Principais
B8782
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2104
capacity 30 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 405,00
R$ 405,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 405,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 405,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Materiais
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Junta
Joints threaded neck (28)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2104-0001
diâmetro do frasco × A
34 mm × 63 mm
capacidade
30 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Boston-style (round) wide-mouth bottles
Características e benefícios
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
  • Suitable for use in freezers (up to -100°C).
  • Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
  • Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi. Are these nalegene bottles autoclavable?
    1 answer
    1. As stated in the 'DESCRIPTION' section, this product is not autoclavable.
      Helpful?
  2. Are the Nalgene® bottles, item B8782-12EA, style 2104 sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile.