B3383
Benzidine dihydrochloride
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
chave InChI
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.