B2904
Bluo-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinônimo(s):
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, substrate for β-galactosidase, Bluo-Gal
Selecione um tamanho
R$ 1.015,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.015,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
nucleic acid detection: suitable
solubilidade
DMF: soluble
adequação
suitable for substrate for β-galactosidase
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Princípio
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)