16669
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinônimo(s):
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Mag-Gal
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
adequação
suitable for β-galactosidase test
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
CHRVKCMQIZYLNM-RKQHYHRCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Princípio
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)