Documentos Principais
AXYTF420RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
volume:
0.5—20 μL
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-420-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
0.5-20 μL
volume
0.5—20 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)