AXYTF100RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
Selecione um tamanho
R$ 3.124,00
Previsão de entrega em05 de dezembro de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.124,00
Previsão de entrega em05 de dezembro de 2025
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-100-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
100 μL
volume
100 μL
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)