Documentos Principais
AXYTF400RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
volume:
0.5—10 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-400-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
Categorias relacionadas
Aplicação
Axygen® Filter Barrier tips can be used for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
Características e benefícios
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks with lids
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)