Documentos Principais
AXYTF100
Pipette filter tips
universal fit, size 100 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
volume:
100 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-100
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tips/cs
tamanho
100 μL
volume
100 μL
Categorias relacionadas
Aplicação
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Características e benefícios
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)