AXYTF1000RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Filtered Pipette Tips, Pipette Filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-1000-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x1000tips/cs
tamanho
1000 μL
volume
1000 μL
Aplicação
Características e benefícios
- To hinder and block aerosols, the filter creates a barrier within the tip, preventing cross-contamination between samples
- This polyethylene filter, devoid of DNA inhibitor, is robotically put into the tip to avoid nuclease contamination
- To avoid contamination, filter tips are stored with lids in sealed-bottom racks
- Sterile and free from RNase/DNase
- Nonpyrogenic
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)