Documentos
AXYMCT175CS
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-175-C-S
Corning
embalagem
pkg of 10x250tubes/cs
tamanho
1.7 mL
cor
clear
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)