Documentos Principais
AXYMCT175C
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Sinônimo(s):
Microcentrifuge Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-175-C
Corning
embalagem
pkg of 10x500tubes/cs
tamanho
1.7 mL
cor
clear
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)
Descrição geral
  • Axygen® MaxyClear co-polymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • Non-autoclavable or boil-proof.
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)