Documentos Principais
AXYMCT500C
Corning® Axygen® MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
embalagem
case of 1250 ea
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Corning MCT-500-C
Parâmetros
14000 × g max. RCF
cor
clear
capacidade
5 mL
conector
cap (push fit)
Características e benefícios
  • Made up of homopolymer polypropylene with graduations at 0.5 mL intervals, frosted cap surfaces for labeling, and frosted panels on the side for writing
  • Clear/amber microtubes that can withstand relative centrifugal force (RCF) up to 14,000
  • Ensures efficient seal due to snap lock cap
  • Free from RNase and DNase for complete sample integrity
  • Nonpyrogenic in nature
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)