Documentos Principais
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
embalagem
pkg of 10x250tubes/cs
tamanho
1.7 mL
cor
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)
tipo de ligação
(ultra-low retention)
Informações legais
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)