A9950
Aniracetam
≥98%
Sinônimo(s):
1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, Ro 13-5057
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
originador
Roche
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Gria1(50592)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?