A9378
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Type IV, ≥4.0 units/mg protein, aqueous suspension
Sinônimo(s):
L-AAO, L-Amino acid:oxygen oxidoreductase (deaminating)
Selecione um tamanho
R$ 1.753,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.753,00
Produtos recomendados
tipo
Type IV
Formulário
aqueous suspension
atividade específica
≥4.0 units/mg protein
peso molecular
~130 kDa
contém
toluene as preservative
concentração
≥5.0 mg/mL
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)