Documentos Principais
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
esterilidade
sterile
Características
lid
film bottom
low base
embalagem
pack of 20 plates
pack of 20
fabricante/nome comercial
Corning 4517
área da superfície
0.16 cm2 , cell growth area
volume da parede
190 μL
volume de trabalho da parede
50 μL
adequação
suitable for (cell cuture)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.