A9106
ADP-ribosylcyclase
1000-3000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Adenosine diphosphoribose cyclase from Aplysia californica
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Aplysia californica)
Ensaio
≥80 μ protein/vial (BCA)
forma
lyophilized powder
atividade específica
1000-3000 units/mg protein
composição
Protein, ≤10%
embalagem
vial of ≥80 μg protein
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
≤10% (BCA method)
adequação
suitable for enzyme test
aplicação(ões)
genomic analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1