302481
4-Pentyn-1-ol
97%
Sinônimo(s):
(3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, Pent-4-yn-1-ol, Pent-4-yne-1-ol, Pentyne alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
154-155 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
chave InChI
CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter