A8530
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
saline suspension
Selecione um tamanho
R$ 1.140,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.140,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Formulário
saline suspension
Extensão da rotulagem
5-20 μmol per mL
Matriz
cross-linked 6% beaded agarose
ativação da matriz
epoxy
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
12 atoms
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Descrição geral
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?